Learn More
[(6aR,9R,10aS)-10a-Metoxi-4,7-dimetil-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahidroindolo[4,3-fg]quinolin-9-il]metil 5-Cloropiridina-3-carboxilato (Cloronicergolina), Mikromol™
Descripción
[(6aR,9R,10aS)-10a-Metoxi-4,7-dimetil-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahidroindolo[4,3-fg]quinolin-9-il]metil 5-Cloropiridina-3-carboxilato (Cloronicergolina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloronicergoline |
| CAS | 38536-28-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Chloronicergoline |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H26 Cl N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | [(6aR,9R,10aS)-10a-Methoxy-4,7-dimethyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-yl]methyl 5-Chloropyridine-3-carboxylate, Nicergoline Imp. A (EP), Chloronicergoline, Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-1,6-dimethyl-, 8-[5-chloro-3-pyridinecarboxylate], Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-1,6-dimethyl-, 5-chloro-3-pyridinecarboxylate (ester), (8beta)- (9CI), [(8beta)-10-Methoxy-1,6-dimethylergolin-8-yl]methyl 5-chloro-3-pyridinecarboxylate, Nicergoline Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H26ClN3O3/c1-27-13-17-8-21-24(30-3,19-5-4-6-20(27)22(17)19)9-15(12-28(21)2)14-31-23(29)16-7-18(25)11-26-10-16/h4-7,10-11,13,15,21H,8-9,12,14H2,1-3H3/t15-,21-,24+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@]12C[C@@H](COC(=O)c3cncc(Cl)c3)CN(C)[C@@H]1Cc4cn(C)c5cccc2c45 |
| Nombre IUPAC | 5-cloropiridina-3-carboxilato de [(6aR,9R,10aS)-10a-metoxi-4,7-dimetil-6a,8,9,10-tetrahidro-6H-indolo[4,3-fg]quinolin-9-il]metilo |
| Mostrar más |