Learn More
6Alfa-Metilprednisolona 21-Hemisuccinato, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methylprednisolone Hydrogen Succinate |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H34O8/c1-14-10-16-17-7-9-26(33,20(29)13-34-22(32)5-4-21(30)31)25(17,3)12-19(28)23(16)24(2)8-6-15(27)11-18(14)24/h6,8,11,14,16-17,19,23,28,33H,4-5,7,9-10,12-13H2,1-3H3,(H,30,31)/t14-,16-,17-,19-,23+,24-,25-,26-/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 474.2254 |