Learn More
6alfa-Metilprednisolona 21-Sal Sódica Hemisuccinata, TRC
Código de producto. 30478911
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478911 100 mg 100 miligramos
30472484 250 mg 250 miligramos
30476551 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478911 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM326725100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2375-03-3
Fórmula molecular C26 H33 O8 . Na
Peso molecular (g/mol) 496.53
Sinónimo Methylprednisolone Hydrogen Succinate Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; 4-[2-[(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-6,10,13-trimetil-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantra-17-il]-2-oxoetoxi]-4-oxobutanoato
SMILES [Na+].C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC(=O)[O-])[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylprednisolone Hydrogen Succinate Sodium Salt
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H34O8.Na/c1-14-10-16-17-7-9-26(33,20(29)13-34-22(32)5-4-21(30)31)25(17,3)12-19(28)23(16)24(2)8-6-15(27)11-18(14)24;/h6,8,11,14,16-17,19,23,28,33H,4-5,7,9-10,12-13H2,1-3H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/t14-,16-,17-,19-,23+,24-,25-,26-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.2073