Learn More
6Alfa-Metil Prednisona, TRC
Código de producto. 30138721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138721 50 mg 50 miligramos
30135430 25 mg 25 miligramos
17952835 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138721 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32593350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91523-05-6
Fórmula molecular C22 H28 O5
Peso molecular (g/mol) 372.455
Sinónimo 17,21-Dihydroxy-6alpha-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Methylprednisolone Imp. A (EP)
Nombre IUPAC (6S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-6,10,13-trimetil-6,7,8,9,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantoreno-3,11-dione
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)CC(=O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6a-Methylprednisone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,19,23,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.194
Porcentaje de pureza >95%