Learn More
6Alfa-Metila Prednisona 21-Acetato, TRC
Product Code. 30478608
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Unit Size:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30478608 10 mg 10 miligramos
30468431 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30478608 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM32603510MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 115321-98-7
Fórmula molecular C24 H30 O6
Peso molecular (g/mol) 414.49
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 21-(acetyloxy)-17-hydroxy-6-methyl-, (6α)-, Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-6α-methyl-, 21-acetate (6CI), (6α)-21-(Acetyloxy)-17-hydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17-Hydroxy-6α-methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-21-yl acetate, 6α-Methylprednisone acetate, 6α-Methylprednisone 21-acetate, Methylprednisolone Acetate Imp. K (EP)
Nombre IUPAC [2-[(6S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-6,10,13-trimetil-3,11-dioxo-6,7,8,9,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetilo] acetato
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)C)[C@@]3(C)CC(=O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Specifications
Nombre del producto químico o material 6a-Methylprednisone 21-Acetate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(29,20(28)12-30-14(2)25)23(17,4)11-19(27)21(16)22(3)7-5-15(26)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,21,29H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,21+,22-,23-,24-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.2042