Learn More
6Alfa-Metila Prednisona 21-Acetato, TRC
Código de producto. 30468431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30468431 5 mg 5 miligramos
30478608 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30468431 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3260355MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115321-98-7
Fórmula molecular C24 H30 O6
Peso molecular (g/mol) 414.49
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 21-(acetyloxy)-17-hydroxy-6-methyl-, (6α)-, Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-6α-methyl-, 21-acetate (6CI), (6α)-21-(Acetyloxy)-17-hydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17-Hydroxy-6α-methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-21-yl acetate, 6α-Methylprednisone acetate, 6α-Methylprednisone 21-acetate, Methylprednisolone Acetate Imp. K (EP)
Nombre IUPAC [2-[(6S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-6,10,13-trimetil-3,11-dioxo-6,7,8,9,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetilo] acetato
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)C)[C@@]3(C)CC(=O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6a-Methylprednisone 21-Acetate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(29,20(28)12-30-14(2)25)23(17,4)11-19(27)21(16)22(3)7-5-15(26)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,21,29H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,21+,22-,23-,24-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.2042