Learn More
6alfa-Metila Prednisolona Aceponato, TRC
Código de producto. 30008250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008250 25 mg 25 miligramos
30008210 250 mg 250 miligramos
30004555 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008250 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32572525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86401-95-8
Fórmula molecular C27 H36 O7
Peso molecular (g/mol) 472.57
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-11-hydroxy-6-methyl-17-(1-oxopropoxy)-, (6α,11β)-, (6α,11β)-21-(Acetyloxy)-11-hydroxy-6-methyl-17-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Advantan, Methylprednisolone aceponate, ZK 91588, 6α-Methylprednisolone aceponate
Nombre IUPAC [(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-(2-acetiloxiacetilo)-11-hidroxi-6,10,13-trimetil-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantrina-17-il] propanoato
SMILES CCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](C)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-alpha-Methyl Prednisolone Aceponate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H36O7/c1-6-23(32)34-27(22(31)14-33-16(3)28)10-8-19-18-11-15(2)20-12-17(29)7-9-25(20,4)24(18)21(30)13-26(19,27)5/h7,9,12,15,18-19,21,24,30H,6,8,10-11,13-14H2,1-5H3/t15-,18-,19-,21-,24+,25-,26-,27-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.2461
Porcentaje de pureza >95%