Learn More
6alfa-metil prednisolona 17-propionato, TRC
Código de producto. 30135356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135356 2.5 g 2.50 g
30006319 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135356 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3282102.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79512-61-1
Fórmula molecular C25H34O6
Peso molecular (g/mol) 430.53
Sinónimo (6α,11β)-11,21-Dihydroxy-6-methyl-17-(1-oxopropoxy)-regna-1,4-diene-3,20-dione
SMILES O[C@@H]1C[C@]2(O)[C@@](CC1)(C)[C@H]3[C@@H]([C@@H]4[C@H]2C4)[C@@H]5[C@@](CC3)(C)[C@@]6(OC(=O)CC6)[C@@H]7[C@H]5C7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6alpha-Methyl Prednisolone 17-Propionate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H34O6/c1-5-21(30)31-25(20(29)13-26)9-7-17-16-10-14(2)18-11-15(27)6-8-23(18,3)22(16)19(28)12-24(17,25)4/h6,8,11,14,16-17,19,22,26,28H,5,7,9-10,12-13H2,1-4H3/t14-,16-,17-,19-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
Porcentaje de pureza >95%