Learn More
6alfa-metil hidrocortisona, TRC
Código de producto. 30133710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133710 250 mg 250 miligramos
30137116 100 mg 100 miligramos
30012684 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM312515250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1625-39-4
Fórmula molecular C22 H32 O5
Peso molecular (g/mol) 376.49
Sinónimo (6α,11β)-11,17,21-Trihydroxy-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 17-Hydroxy-6α-methylcorticosterone, 11β,17,21-Trihydroxy-6α-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 6α-Methyl-11β,17α,21-trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 6α-Methylcortisol, 6α-Methylhydrocortisone, NSC 19618, U 7240
Nombre IUPAC (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-6,10,13-trimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-una
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-alpha-Methyl Hydrocortisone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H32O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h9,12,14-15,17,19,23,25,27H,4-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.225
Porcentaje de pureza >95%