Learn More
6alfa-(metoximetil)androsta-1,4-dien-3,17-diona, TRC
Código de producto. 30466473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466473 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30466473 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2260452.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6alpha-(Methoxymethyl)androsta-1,4-dien-3,17-dione
CAS 881896-95-3
Fórmula molecular C21 H28 O3
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo Exemestane Impurity 16
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O3/c1-20-8-6-14(22)11-18(20)13(12-24-3)10-15-16-4-5-19(23)21(16,2)9-7-17(15)20/h6,8,11,13,15-17H,4-5,7,9-10,12H2,1-3H3/t13-,15+,16+,17+,20-,21+/m1/s1
SMILES COC[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC(=O)[C@@]3(C)CC[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Nombre IUPAC (6S,8R,9S,10R,13S,14S)-6-(metoximetil)-10,13-dimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diona
Peso molecular (g/mol) 328.445
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.204