Learn More
6alfa-hidroxiestriol, Mikromol™
Código de producto. 30052198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052198 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052198 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0130.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6alfa-hidroxiestriol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6alpha-Hydroxyestriol
CAS 7291-49-8
Nombres de analitos o componentes 6alpha-Hydroxyestriol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H24 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6alpha-Hydroxyestriol
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O4/c1-18-5-4-11-10-3-2-9(19)6-13(10)15(20)7-12(11)14(18)8-16(21)17(18)22/h2-3,6,11-12,14-17,19-22H,4-5,7-8H2,1H3/t11-,12-,14+,15+,16-,17+,18+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@H](O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
Nombre IUPAC (6S,8R,9S,13S,14S,16R,17R)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,6,16,17-tetrol
Peso molecular (g/mol) 304.38
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1675 g/mol