Learn More
6alfa-hidroxiestradiol, Mikromol™
Código de producto. 30051006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051006 100 mg 100 miligramos
30052683 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051006 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0300.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6alfa-hidroxiestradiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6alpha-Hydroxyestradiol
CAS 1229-24-9
Nombres de analitos o componentes 6alpha-Hydroxyestradiol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H24 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (6alpha,17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,6,17-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,6alpha,17beta-triol, 1,3,5-Estratriene-3,6alpha,17beta-triol, 6alpha-Hydroxy-17beta-estradiol, 6alpha-Hydroxyestradiol, E 2540
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-12-11-3-2-10(19)8-14(11)16(20)9-13(12)15(18)4-5-17(18)21/h2-3,8,12-13,15-17,19-21H,4-7,9H2,1H3/t12-,13-,15+,16+,17+,18+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@H](O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Nombre IUPAC (6S,8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,6,17-triol
Peso molecular (g/mol) 288.38
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1725 g/mol