Learn More
6alfa-hidroxiestradiol, LoGiCal
Código de producto. 30459334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459334 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459334 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0300.04
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6alpha-Hydroxyestradiol
CAS 1229-24-9
Nombres de analitos o componentes 6alpha-Hydroxyestradiol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H24 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (6alpha,17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,6,17-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,6alpha,17beta-triol, 1,3,5-Estratriene-3,6alpha,17beta-triol, 6alpha-Hydroxy-17beta-estradiol, 6alpha-Hydroxyestradiol, E 2540
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-12-11-3-2-10(19)8-14(11)16(20)9-13(12)15(18)4-5-17(18)21/h2-3,8,12-13,15-17,19-21H,4-7,9H2,1H3/t12-,13-,15+,16+,17+,18+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@H](O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Nombre IUPAC (6S,8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,6,17-triol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 288.38
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1725 g/mol