Learn More
6alfa-hidroxiprogesterona (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Progesterone 6-alpha-Hydroxy Impurity |
| CAS | 604-20-6 |
| Fórmula molecular | C21 H30 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Pregn-4-ene-3,20-dione, 6-hydroxy-, (6α)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 6α-hydroxy- (8CI), (6α)-6-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 6α-Hydroxypregn-4-en-3,20-dione, 6α-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 6α-Hydroxyprogesterone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O3/c1-12(22)15-4-5-16-14-11-19(24)18-10-13(23)6-8-21(18,3)17(14)7-9-20(15,16)2/h10,14-17,19,24H,4-9,11H2,1-3H3/t14-,15+,16-,17-,19-,20+,21+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (6S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetil-6-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 330.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.2195 |