Learn More
Acetato de 6-alfa-hidroxi-prednisolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6alpha-Hydroxy Prednisolone Acetate |
| CAS | 134526-05-9 |
| Fórmula molecular | C23H30O7 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (6α,11β)-21-(Acetyloxy)-6,11,17-trihydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H30O7/c1-12(24)30-11-19(28)23(29)7-5-15-14-9-17(26)16-8-13(25)4-6-21(16,2)20(14)18(27)10-22(15,23)3/h4,6,8,14-15,17-18,20,26-27,29H,5,7,9-11H2,1-3H3/t14-,15-,17-,18-,20+,21?,22?,23-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@]1(C(COC(C)=O)=O)[C@@]2(C)C[C@H](O)[C@@]3([H])[C@@]([C@]2([H])CC1)([H])C[C@H](O)C4=CC(C=C[C@@]43C)=O |
| Nombre IUPAC | acetato de 2-oxo-2-((6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-6,11,17-trihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahidro-3H-ciclopenta[a]fenantren-17-il)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 418.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 418.2 |