Learn More
6Alfa-Hidroxi-Medroxia Progesterona 17-Acetato, TRC
Código de producto. 30133617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133617 100 mg 100 miligramos
30003601 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133617 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH944500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 984-46-3
Fórmula molecular C24 H34 O5
Peso molecular (g/mol) 402.52
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-hydroxy-6-methyl-, (6α)- (9CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 6α,17-dihydroxy-6-methyl-, 17-acetate (7CI,8CI), 6α-Hydroxymedroxyprogesterone acetate, 6α-Hydroxymedroxyprogesterone 17-acetate
Nombre IUPAC [(6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-6-hidroxi-6,10,13-trimetil-3-oxo-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantran-17-il] acetato
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@](C)(O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6alpha-Hydroxy Medroxy Progesterone 17-Acetate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H34O5/c1-14(25)24(29-15(2)26)11-8-19-17-13-23(5,28)20-12-16(27)6-9-21(20,3)18(17)7-10-22(19,24)4/h12,17-19,28H,6-11,13H2,1-5H3/t17-,18+,19+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.2406