Learn More
6Alfa-Hidroxi etinil estradiol, TRC
Código de producto. 30135397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135397 10 mg 10 miligramos
30133748 50 mg 50 miligramos
18013310 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135397 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94200510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27521-34-2
Fórmula molecular C20H24O3
Peso molecular (g/mol) 312.4
Sinónimo 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6alpha,17-triol, Ethinylestradiol Imp. E (EP), 6alpha-Hydroxyethinylestradiol
Nombre IUPAC (6S,8R,9S,13S,14S,17R)-17-etinil-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenofeno-3,6,17-triol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@H](O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6alpha,17-triol (6alpha-Hydroxyethinylestradiol)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24O3/c1-3-20(23)9-7-17-15-11-18(22)16-10-12(21)4-5-13(16)14(15)6-8-19(17,20)2/h1,4-5,10,14-15,17-18,21-23H,6-9,11H2,2H3/t14-,15-,17+,18+,19+,20+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1725