Learn More
6Alfa-Hidroxi Deflazacort, TRC
Código de producto. 30397302
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30397302 10 mg 10 miligramos
30402873 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30397302 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH93430010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6a-Hydroxy Deflazacort
CAS 1262053-48-4
Fórmula molecular C25H31NO7
Cantidad 10 mg
Sinónimo 6A-Hydroxy Deflazacort
Fórmula InChI InChI=1S/C25H31NO7/c1-12-26-25(20(31)11-32-13(2)27)21(33-12)9-16-15-8-18(29)17-7-14(28)5-6-23(17,3)22(15)19(30)10-24(16,25)4/h5-7,15-16,18-19,21-22,29-30H,8-11H2,1-4H3/t15-,16-,18-,19-,21+,22+,23-,24-,25+/m0/s1
SMILES CC(OCC([C@]12[C@@]3([C@@]([C@@]4([H])[C@]([C@@]5(C([C@@H](C4)O)=CC(C=C5)=O)C)([H])[C@H](C3)O)([H])C[C@@]1([H])OC(C)=N2)C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 457.52