Learn More
6Alfa-Hidroxi Budesonida, TRC
Código de producto. 30008919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008919 1 mg 1 miligramo
30003808 5 mg 5 miligramos
30008507 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008919 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8303451MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 577777-51-6
Fórmula molecular C26 H34 O7
Peso molecular (g/mol) 458.54
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16,17-[butylidenebis(oxy)]-6,11,21-trihydroxy-, (6α,11β,16α)-, (6α,11β,16α)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-6,11,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-Hydroxybudesonide, 6α-Hydroxy budesonide
SMILES CCC\C=C\1/O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](O)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6a-Hydroxybudesonide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H34O7/c1-4-5-6-22-32-21-11-16-15-10-18(29)17-9-14(28)7-8-24(17,2)23(15)19(30)12-25(16,3)26(21,33-22)20(31)13-27/h6-9,15-16,18-19,21,23,27,29-30H,4-5,10-13H2,1-3H3/b22-6+/t15-,16-,18-,19-,21+,23+,24-,25-,26+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.2305