Learn More
6Alfa-Hidroxi-21-desacetilo Deflazacort, TRC
Código de producto. 30136509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136509 5 mg 5 miligramos
30008325 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136509 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9358055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87539-45-5
Fórmula molecular C23 H29 N O6
Peso molecular (g/mol) 415.48
Sinónimo 5'H-Pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 6,11,21-trihydroxy-2'-methyl-, (6α,11β,16β)- (9CI), 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d]oxazole, 5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione deriv., (6α,11β,16β)-6,11,21-Trihydroxy-2'-methyl-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 6α-Hydroxy-21-desacetyl Deflazacort, 6α-Hydroxy-21-desacetyldeflazacort
SMILES CC1=N[C@@]2([C@@H](C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](O)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C)O1)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6alpha-Hydroxy-21-desacetyl Deflazacort
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29NO6/c1-11-24-23(18(29)10-25)19(30-11)8-14-13-7-16(27)15-6-12(26)4-5-21(15,2)20(13)17(28)9-22(14,23)3/h4-6,13-14,16-17,19-20,25,27-28H,7-10H2,1-3H3/t13-,14-,16-,17-,19+,20+,21-,22-,23+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.1995