Learn More
6Alfa-hidroxi-17Alfa-acetoxiprogesterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6alpha-Hydroxy-17alpha-acetoxyprogesterone |
| CAS | 113891-94-4 |
| Fórmula molecular | C23H32O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (6alpha)-17-(Acetyloxy)-6-hydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione, 6alpha,17-Dihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione 17-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H32O5/c1-13(24)23(28-14(2)25)10-7-18-16-12-20(27)19-11-15(26)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11,16-18,20,27H,5-10,12H2,1-4H3/t16-,17+,18+,20+,21-,22+,23+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-6-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 388.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.225 |