Learn More
6alfa-Fluprednisolona, TRC
Código de producto. 30005326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005326 2.5 mg 2.50 miligramo
30009292 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005326 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5966102.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-34-9
Fórmula molecular C21 H27 F O5
Peso molecular (g/mol) 378.43
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6-fluoro-11,17,21-trihydroxy-, (6α,11β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-fluoro-11β,17,21-trihydroxy- (8CI), (6α,11β)-6-Fluoro-11,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-Fluoro-11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-Fluoro-11β,17α,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-Fluoroprednisolone, Alphadrol, Etadrol, F. I. 6150, Fluprednisolone, Fuprednisolone, NSC 47439, U 7800, Vladicort
Nombre IUPAC (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-6-fluoro-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetilo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-3-una
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6alpha-Fluprednisolone
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27FO5/c1-19-5-3-11(24)7-14(19)15(22)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-23)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h3,5,7,12-13,15-16,18,23,25,27H,4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.1843