Learn More
6Alfa-Clorobeclometasona Dipropionato, TRC
Código de producto. 30004759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004759 2.5 mg 2.50 miligramo
30004743 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004759 Proveedor Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3644102.5MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 887130-68-9
Fórmula molecular C28H36Cl2O7
Peso molecular (g/mol) 555.49
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6,9-dichloro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)-, (6α,11β,16β)- (9CI), 6α-Chlorobeclomethasone dipropionate, 6α,9-Dichloro-11β-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-17,21-diyl dipropanoate, (6α,11β,16β)-6,9-Dichloro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione
Nombre IUPAC [2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-6,9-dicloro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-17-propanoxi-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantrina-17-il]-2-oxoetilo] propanoato
SMILES CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](Cl)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 6a-Chlorobeclomethasone Dipropionate
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H36Cl2O7/c1-6-23(34)36-14-22(33)28(37-24(35)7-2)15(3)10-17-18-12-20(29)19-11-16(31)8-9-25(19,4)27(18,30)21(32)13-26(17,28)5/h8-9,11,15,17-18,20-21,32H,6-7,10,12-14H2,1-5H3/t15-,17-,18-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 554.1838
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.