Learn More
6Alfa-Cloro Testosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6Alpha-chloro Testosterone |
| CAS | 847674-32-2 |
| Fórmula molecular | C19 H27 Cl O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Androst-4-en-3-one, 6-chloro-17-hydroxy-, (6α,17β)- (9CI), 6α-Chloro testosterone, 6α-Chlorotestosterone, (6α,17β)-6-Chloro-17-hydroxyandrost-4-en-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H27ClO2/c1-18-7-5-11(21)9-15(18)16(20)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14,16-17,22H,3-8,10H2,1-2H3/t12?,13?,14?,16-,17-,18+,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC3C(C[C@H](Cl)C4=CC(=O)CC[C@]34C)C1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (6S,10R,13S,17S)-6-cloro-17-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 322.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.17 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?