Learn More
6Alfa-Cloro Testosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6Alpha-chloro Testosterone |
| CAS | 847674-32-2 |
| Fórmula molecular | C19 H27 Cl O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Androst-4-en-3-one, 6-chloro-17-hydroxy-, (6α,17β)- (9CI), 6α-Chloro testosterone, 6α-Chlorotestosterone, (6α,17β)-6-Chloro-17-hydroxyandrost-4-en-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H27ClO2/c1-18-7-5-11(21)9-15(18)16(20)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14,16-17,22H,3-8,10H2,1-2H3/t12?,13?,14?,16-,17-,18+,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC3C(C[C@H](Cl)C4=CC(=O)CC[C@]34C)C1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (6S,10R,13S,17S)-6-cloro-17-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 322.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.17 |