Learn More
6Alfa-Cloro-17-Acetoxi Progesterona, TRC
Código de producto. 30003512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003512 1 mg 1 miligramo
30009858 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003512 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3632801MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C23 H31 Cl O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6alpha-Chloro-17alpha-acetoxyprogesterone
CAS 2477-73-8
Cantidad 1 mg
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-chloro-, (6α)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 6α-chloro-17-hydroxy-, acetate (7CI,8CI), Progesterone, 6α-chloro-17-hydroxy-, acetate (6CI), (6α)-17-(Acetyloxy)-6-chloropregn-4-ene-3,20-dione, 17-Acetoxy-6α-chloropregn-4-ene-3,20-dione, 6α-Chloro-17-acetoxyprogesterone, 6α-Chloro-17-hydroxyprogesterone acetate, Hydromadinone acetate, NSC 33170, 6α-Chloro-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl acetate, 6α-Chloro-17α-acetoxyprogesterone
Fórmula InChI InChI=1S/C23H31ClO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11,16-18,20H,5-10,12H2,1-4H3/t16-,17+,18+,20+,21-,22+,23+/m1/s1
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](Cl)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
Nombre IUPAC [(6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-6-cloro-10,13-dimetilo-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-il] acetato
Peso molecular (g/mol) 406.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.1911