Learn More
Ácido 6alfa-bromopenicilánico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6Alpha-Bromopenicillanic Acid |
| CAS | 24138-28-1 |
| Fórmula molecular | C8 H10 Br N O3 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2S,5R,6S)-6-Bromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10BrNO3S/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8/h3-4,6H,1-2H3,(H,12,13)/t3-,4-,6+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)S[C@@H]2[C@@H](Br)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,5R,6S)-6-bromo-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 280.139 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.956 |