Learn More
6Alpha-Bromo Beclometasona Dipropionato, TRC
Código de producto. 30136637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136637 25 mg 25 miligramos
30136145 10 mg 10 miligramos
30009260 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136637 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68013525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 887130-69-0
Fórmula molecular C28 H36 Br Cl O7
Peso molecular (g/mol) 599.94
Sinónimo (6α,11β,16β)-6-Bromo-9-chloro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione (9CI)
Nombre IUPAC [2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-6-bromo-9-cloro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-17-propanoiloxi-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetil] propanoato
SMILES CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](Br)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6alpha-Bromo Beclomethasone Dipropionate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H36BrClO7/c1-6-23(34)36-14-22(33)28(37-24(35)7-2)15(3)10-17-18-12-20(29)19-11-16(31)8-9-25(19,4)27(18,30)21(32)13-26(17,28)5/h8-9,11,15,17-18,20-21,32H,6-7,10,12-14H2,1-5H3/t15-,17-,18-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 598.1333
Porcentaje de pureza >95%