Learn More
6Alfa-aminocolestanol, TRC
Product Code. 30322751
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Unit Size:
1 miligramo
Product Code. Cantidad unitSize
30322751 1 mg 1 miligramo
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30322751 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA5850331MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 6alpha-Aminocholestanol
CAS 115728-91-1
Fórmula molecular C27H49NO
Cantidad 1 mg
Sinónimo (3beta,5alpha,6alpha)-6-Aminocholestan-3-ol, 6alpha-Aminocholestanol
Fórmula InChI InChI=1S/C27H49NO/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-16-25(28)24-15-19(29)11-13-27(24,5)23(20)12-14-26(21,22)4/h17-25,29H,6-16,28H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,25+,26-,27-/m1/s1
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](N)[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC (3S,5S,6S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-6-amino-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol
Peso molecular (g/mol) 403.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.3814
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.