Learn More
6Alfa-aminocolestanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6alpha-Aminocholestanol |
| CAS | 115728-91-1 |
| Fórmula molecular | C27H49NO |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (3beta,5alpha,6alpha)-6-Aminocholestan-3-ol, 6alpha-Aminocholestanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H49NO/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-16-25(28)24-15-19(29)11-13-27(24,5)23(20)12-14-26(21,22)4/h17-25,29H,6-16,28H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,25+,26-,27-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](N)[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (3S,5S,6S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-6-amino-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 403.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 403.3814 |