Learn More
(6Alfa,9Beta,11Beta)-21-(Acetiloxi)-9,11-epoxi-6-fluoro-pregna-1,4,16-trieno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6alpha,9beta,11beta)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluoro-pregna-1,4,16-triene-3,20-dione |
| CAS | 1817-43-2 |
| Fórmula molecular | C23H25FO5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H25FO5/c1-12(25)28-11-19(27)15-5-4-14-16-9-18(24)17-8-13(26)6-7-22(17,3)23(16)20(29-23)10-21(14,15)2/h5-8,14,16,18,20H,4,9-11H2,1-3H3/t14-,16?,18-,20-,21-,22-,23+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)C1=CC[C@H]2C3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(1S,2S,8S,10S,11S,15S,17S)-8-fluoro-2,15-dimetil-5-oxo-18-oxapentaciclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadeca-3,6,13-trien-14-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 400.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.1686 |