Learn More
(6Alfa,9Beta,11Beta,16Alfa)-9,11-epoxi-6-fluoro-21-hidroxi-16-metil-pregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6alpha,9beta,11beta,16alpha)-9,11-Epoxy-6-fluoro-21-hydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 61618-89-1 |
| Fórmula molecular | C22 H27 F O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Clobetasol Propionate Related Compound 1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H27FO4/c1-11-6-13-14-8-16(23)15-7-12(25)4-5-21(15,3)22(14)18(27-22)9-20(13,2)19(11)17(26)10-24/h4-5,7,11,13-14,16,18-19,24H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,14?,16+,18+,19-,20+,21+,22-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2C3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | (1S,2S,8S,11S,13R,14S,15S,17S)-8-fluoro-14-(2-hidroxiacetil)-2,13,15-trimetil-18-oxapentaciclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadeca-3,6-dien-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 374.446 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.189 |