Learn More
(6Alfa,9Beta,11Beta,16Alfa)-21-(Acetiloxi)-9,11-epoxi-6-fluoro-16-metil-pregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6alpha,9beta,11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluoro-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 61618-91-5 |
| Fórmula molecular | C24H29FO5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluocortolone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H29FO5/c1-12-7-15-16-9-18(25)17-8-14(27)5-6-23(17,4)24(16)20(30-24)10-22(15,3)21(12)19(28)11-29-13(2)26/h5-6,8,12,15-16,18,20-21H,7,9-11H2,1-4H3/t12-,15+,16?,18+,20+,21-,22+,23+,24-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2C3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)COC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(1S,2S,8S,11S,13R,14S,15S,17S)-8-fluoro-2,13,15-trimetil-5-oxo-18-oxapentaciclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadeca-3,6-dien-14-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 416.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.1999 |