Learn More
6alfa, 9alfa-difluoroprednisolona, TRC
Código de producto. 30374588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374588 50 mg
30388537 1 g
30380331 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30374588 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44629050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 806-29-1
Fórmula molecular C21 H26 F2 O5
Peso molecular (g/mol) 396.42
Sinónimo 6α,9-difluoro-11β,17,21-trihydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6-alpha-Fluoro-isoflupredone, 6α,9-Difluoroprednisolone, NSC 77021
Nombre IUPAC (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-6,9-difluoro-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetilo)-10,13-dimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6alpha,9alpha-Difluoroprednisolone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26F2O5/c1-18-5-3-11(25)7-14(18)15(22)8-13-12-4-6-20(28,17(27)10-24)19(12,2)9-16(26)21(13,18)23/h3,5,7,12-13,15-16,24,26,28H,4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15-,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.1748