Learn More
6alfa,9alfa-Difluoroprednisolona 21-Acetato, TRC
Código de producto. 30370135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30370135 250 mg
30369081 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30370135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD446325250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52-70-0
Fórmula molecular C23H28F2O6
Peso molecular (g/mol) 438.46
Sinónimo (6α,11β)-21-(Acetyloxy)-6,9-difluoro-11,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α,9-Difluoro-11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
SMILES O=C(COC(C)=O)[C@@]1(O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C[C@H](F)C4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@@]21C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6alpha,9alpha-Difluoroprednisolone 21-Acetate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28F2O6/c1-12(26)31-11-19(29)22(30)7-5-14-15-9-17(24)16-8-13(27)4-6-20(16,2)23(15,25)18(28)10-21(14,22)3/h4,6,8,14-15,17-18,28,30H,5,7,9-11H2,1-3H3/t14-,15-,17-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.1854