Learn More
6Alfa,9Alfa-Difluoroprednisolona 17-Acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6alpha,9alpha-Difluoroprednisolone 17-Acetate |
| CAS | 23674-85-3 |
| Fórmula molecular | C23H28F2O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (6α,11β)-17-(Acetyloxy)-6,9-difluoro-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α,9-Difluoro-11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 17-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28F2O6/c1-12(27)31-22(19(30)11-26)7-5-14-15-9-17(24)16-8-13(28)4-6-20(16,2)23(15,25)18(29)10-21(14,22)3/h4,6,8,14-15,17-18,26,29H,5,7,9-11H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(CO)[C@@]1(OC(C)=O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C[C@H](F)C4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@@]21C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 438.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 438.1854 |