Learn More
6alfa,9alfa-difluoro-11beta-hidroxi-16alfa-metil-2',3,4'-trioxo-17alfa-espiro(androsta-1,4-dieno-17,5'-(1,3)oxatiolano), Mikromol™
Descripción
6alfa,9alfa-difluoro-11beta-hidroxi-16alfa-metil-2',3,4'-trioxo-17alfa-espiro(androsta-1,4-dieno-17,5'-(1,3)oxatiolano)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-spiro[androsta-1,4-diene-17,5'-[1,3]oxathiolane]-2',3,4'-trione |
| CAS | 219719-95-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-spiro[androsta-1,4-diene-17,5'-[1,3]oxathiolane]-2',3,4'-trione |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H24 F2 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Spiro[androsta-1,4-diene-17,5'-[1,3]oxathiolane]-2',3,4'-trione, 6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-, (6α,11β,16α,17α)-, 6α,9α-Difluoro-11β-hydroxy-16α-methyl-2',3,4'-trioxo-17α-spiro(androsta-1,4-diene-17,5'-(1,3)oxathiolane), GR 80723X, unidentified impurity with RRT 1.23, disulphide dipropionate dithioketone (GR 247095X), dithio (GR 269949X), Fluticasone Propionate Related Compound B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24F2O5S/c1-10-6-12-13-8-15(23)14-7-11(25)4-5-19(14,2)21(13,24)16(26)9-20(12,3)22(10)17(27)30-18(28)29-22/h4-5,7,10,12-13,15-16,26H,6,8-9H2,1-3H3/t10-,12+,13+,15+,16+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@]15OC(=O)SC5=O |
| Nombre IUPAC | (5R,6'S,8'S,9'R,10'S,11'S,13'S,14'S,16'R)-6',9'-difluoro-11'-hidroxi-10',13',16'-trimetilespiro[1,3-oxatiolano-5,17'-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantreno]-2,3',4-triona |
| Mostrar más |