Learn More
6Alfa,9Alfa-Difluoro-11Beta,17Alfa,21-trihidroxi-16Alfa-metilpregn-4-eno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6alpha,9alpha-Difluoro-11beta,17alpha,21-trihydroxy-16alpha-methylpregn-4-ene-3,20-dione |
| CAS | 3830-58-8 |
| Fórmula molecular | C22H30F2O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,2-Dihydro Flumethasone, 6,9-Difluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methyl-pregn-4-ene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30F2O5/c1-11-6-13-14-8-16(23)15-7-12(26)4-5-19(15,2)21(14,24)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-25/h7,11,13-14,16-17,25,27,29H,4-6,8-10H2,1-3H3 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 412.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 412.2061 |