Learn More
6Alfa-9-Difluoroprednisolona-17-Carboxilato, TRC
Código de producto. 30385372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385372 50 mg
30371901 100 mg
30370119 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385372 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44714550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1234557-20-0
Fórmula molecular C20H24F2O5
Peso molecular (g/mol) 382.4
Sinónimo 6A-9-Difluoroprednisolone-17-Carboxylate
SMILES OC(=O)c1c(C)n(nc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6alpha-9-Difluoroprednisolone-17-Carboxylate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24F2O5/c1-17-5-3-10(23)7-13(17)14(21)8-12-11-4-6-19(27,16(25)26)18(11,2)9-15(24)20(12,17)22/h3,5,7,11-12,14-15,24,27H,4,6,8-9H2,1-2H3,(H,25,26)