Learn More
Ácido 6alfa,9-difluoro-11beta-hidroxi-16alfa-metil-3-oxo-17-(propanoiloxi)androsta-1,4-dieno-17beta-carbotioico, Mikromol™
Descripción
Ácido 6alfa,9-difluoro-11beta-hidroxi-16alfa-metil-3-oxo-17-(propanoiloxi)androsta-1,4-dieno-17beta-carbotioico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6a,9a-Difluoro-11beta-hydroxy-16a-methyl-3-oxo-17a-(propionyloxy)-androsta-1,4-diene-17beta-carbothioic Acid |
| CAS | 80474-45-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 6a,9a-Difluoro-11beta-hydroxy-16a-methyl-3-oxo-17a-(propionyloxy)-androsta-1,4-diene-17beta-carbothioic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H30 F2 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Androsta-1,4-diene-17-carbothioic acid, 6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-17-(1-oxopropoxy)-, (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-, (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-17-(1-oxopropoxy)androsta-1,4-diene-17-carbothioic acid, 6a,9a-Difluoro-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3-oxo-17alpha-propionyloxyandrosta-1,4-diene-17beta-carbothioic acid, CCI 22363, Fluticasone related |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30F2O5S/c1-5-19(29)31-24(20(30)32)12(2)8-14-15-10-17(25)16-9-13(27)6-7-21(16,3)23(15,26)18(28)11-22(14,24)4/h6-7,9,12,14-15,17-18,28H,5,8,10-11H2,1-4H3,(H,30,32)/t12-,14+,15+,17+,18+,21+,22+,23+,24+/m1/s1 |
| SMILES | CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)S |
| Nombre IUPAC | (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-17-propanoiloxi-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantreno-17-carbotioico S-ácido |
| Mostrar más |