Learn More
Propanoato de 6alfa,9-difluoro-11beta-hidroxi-16alfa-metil-17-[(metilsulfanil)carbonil]-3-oxoandrosta-1,4-dien-17alfa-ilo, Mikromol™
Código de producto. 17931186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17931186 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17931186 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1244.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Propanoato de 6alfa,9-difluoro-11beta-hidroxi-16alfa-metil-17-[(metilsulfanil)carbonil]-3-oxoandrosta-1,4-dien-17alfa-ilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-methyl 6a,9a-difluoro-11b-hydroxy-16a-methyl-3-oxo-17a-propionyloxy-androsta-1,4-diene-17beta-carbothioate
CAS 73205-13-7
Nombres de analitos o componentes S-methyl 6a,9a-difluoro-11b-hydroxy-16a-methyl-3-oxo-17a-propionyloxy-androsta-1,4-diene-17beta-carbothioate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H32 F2 O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Fluticasone Propionate Imp. D (EP), Fluticasone Propionate USP Related Compound D, Fluticasone Propionate USP RC D, (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-17-(1-oxopropoxy)-androsta-1,4-diene-17-carbothioic Acid S-Methyl Ester, RS 35909-00-00-0, Ticabesone propionate, CCI 18771, USP Fluticasone Propionate Related Compound D, Ph Eur Fluticasone Propionate Impurity D, BP Fluticasone Propionate Impurity D, S-methyl fluticasone propionate CCI18771 USP Related Compound D, Compound A (fluticasone propionate related), unidentified impurity with RRT 1.23, disulphide dipropionate dithioketone (GR 247095X), dithio (GR 269949X), Fluticasone Propionate Related Compound D, Fluticasone Propionate Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32F2O5S/c1-6-20(30)32-25(21(31)33-5)13(2)9-15-16-11-18(26)17-10-14(28)7-8-22(17,3)24(16,27)19(29)12-23(15,25)4/h7-8,10,13,15-16,18-19,29H,6,9,11-12H2,1-5H3/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
SMILES CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SC
Nombre IUPAC [(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-17-metilsulfanilcarbonil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] propanoato
Peso molecular (g/mol) 482.58
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.1939 g/mol