Learn More
(6Alfa)-21-(Acetiloxi)-17-hidroxi-6-metilpregna-1,4,9(11)-trieno-3,20-dione, TRC
Código de producto. 30011981
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011981 250 mg 250 miligramos
30007420 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011981 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA167600250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93239-37-3
Fórmula molecular C24H30O5
Peso molecular (g/mol) 398.49
Sinónimo 17,21-Dihydroxy-6alpha-methyl-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate, NSC 86007
Nombre IUPAC [acetato 2-(17-hidroxi-6,10,13-trimetil-3-oxo-7,8,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il)-2-oxoetilo] acetato
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)C)[C@@]3(C)CC=C2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6alpha)-21-(Acetyloxy)-17-hydroxy-6-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30O5/c1-14-11-17-18(22(3)8-5-16(26)12-20(14)22)6-9-23(4)19(17)7-10-24(23,28)21(27)13-29-15(2)25/h5-6,8,12,14,17,19,28H,7,9-11,13H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.2093