Learn More
(6Alfa,17Beta)-Estratriol 3,17-dipentanoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6alpha,17beta)-Estratriol 3,17-Dipentanoate |
| CAS | 1350468-75-5 |
| Fórmula molecular | C28H40O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (6alpha,17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,6,17-triol 3,17-Dipentanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H40O5/c1-4-6-8-26(30)32-18-10-11-19-20-14-15-28(3)23(21(20)17-24(29)22(19)16-18)12-13-25(28)33-27(31)9-7-5-2/h10-11,16,20-21,23-25,29H,4-9,12-15,17H2,1-3H3/t20-,21-,23+,24+,25+,28+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)c4cc(OC(=O)CCCC)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | [(6S,8R,9S,13S,14S,17S)-6-hidroxi-13-metil-17-pentanoiloxi-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-il] pentanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 456.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.2876 |