Learn More
(6alfa)-17,21-Dihidroxi-6-metilpregna-1,4,9(11)-trieno-3,20-dione, TRC
Código de producto. 30133628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133628 1 g 1 g
30006299 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133628 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4532851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93269-35-3
Fórmula molecular C22 H28 O4
Peso molecular (g/mol) 356.46
Sinónimo (6α)-17,21-Dihydroxy-6-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, Pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-6α-methyl- (7CI), 17,21-Dihydroxy-6α-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
Nombre IUPAC (6S,8S,10R,13S,14S,17R)-17-17-(2-hidroxiacetil)-6,10,13-trimetil-7,8,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantrina-3-una
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)CC=C2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6alpha)-17,21-Dihydroxy-6-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O4/c1-13-10-15-16(20(2)7-4-14(24)11-18(13)20)5-8-21(3)17(15)6-9-22(21,26)19(25)12-23/h4-5,7,11,13,15,17,23,26H,6,8-10,12H2,1-3H3/t13-,15+,17-,20+,21-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.1988