Learn More
(6Alfa,11Beta)-6,9-Difluoro-11-hidroxipregna-1,4,16-trieno-3,20-diona, TRC
Código de producto. 30383802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383802 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30383802 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44610510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6alpha,11beta)-6,9-Difluoro-11-hydroxypregna-1,4,16-triene-3,20-dione
CAS 1027011-66-0
Fórmula molecular C21H24F2O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo (6A,11B)-6,9-Difluoro-11-Hydroxypregna-1,4,16-Triene-3,20-Dione
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24F2O3/c1-11(24)13-4-5-14-15-9-17(22)16-8-12(25)6-7-20(16,3)21(15,23)18(26)10-19(13,14)2/h4,6-8,14-15,17-18,26H,5,9-10H2,1-3H3/t14-,15-,17-,18-,19+,20-,21-/m0/s1
SMILES O=C1C=C[C@@]2(C)C([C@@H2]([F])C[C@]3([H])[C@H]2([F])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@H]3([H])CC=C4C(C)=O)=C1
Nombre IUPAC (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S)-17-acetil-6,9-difluoro-11-hidroxi-10,13-dimetil-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15-decahidro-3H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
Peso molecular (g/mol) 362.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.17