Learn More
(6Alfa,11Beta,16Beta)-6-Bromo-9-fluoro-11,17,21-trihidroxi-16-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6alpha,11beta,16beta)-6-Bromo-9-fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 1203841-38-6 |
| Fórmula molecular | C22H28BrFO5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Betamethasone 6 A Bromo Analog |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28BrFO5/c1-11-6-13-14-8-16(23)15-7-12(26)4-5-19(15,2)21(14,24)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-25/h4-5,7,11,13-14,16-17,25,27,29H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13-,14-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](Br)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-6-bromo-9-fluoro-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 471.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 470.1104 |