Learn More
(6Alfa,11Beta,16Alfa)-21-(acetiloxi)-9-bromo-6-fluoro-11-hidroxi-16-metil-pregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6alpha,11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-9-bromo-6-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 54604-73-8 |
| Fórmula molecular | C24H30BrFO5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 21-(Acetyloxy)-9-bromo-6-fluocortolone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30BrFO5/c1-12-7-15-16-9-18(26)17-8-14(28)5-6-23(17,4)24(16,25)20(30)10-22(15,3)21(12)19(29)11-31-13(2)27/h5-6,8,12,15-16,18,20-21,30H,7,9-11H2,1-4H3/t12-,15+,16+,18+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Br)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)COC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-9-bromo-6-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-7,8,11,12,14,15,16,17-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 497.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 496.1261 |