Learn More
(6Alfa,11Beta,16Alfa)-21-(acetiloxi)-6,9-difluoro-11,16,17-trihidroxipregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6alpha,11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-6,9-difluoro-11,16,17-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 4306-83-6 |
| Fórmula molecular | C23H28F2O7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Fluocinolone Acetonide Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28F2O7/c1-11(26)32-10-19(30)23(31)17(28)8-13-14-7-16(24)15-6-12(27)4-5-20(15,2)22(14,25)18(29)9-21(13,23)3/h4-6,13-14,16-18,28-29,31H,7-10H2,1-3H3/t13-,14-,16-,17+,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-6,9-difluoro-11,16,17-trihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 454.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 454.1803 |