Learn More
(6Alfa,11Beta,16Alfa,17Alfa)-6,9-Difluoro-17-[(2-furanilcarbonil)oxi]-11-hidroxi-16-metil-3-oxandrosta-1,4-dieno-17-carbotioico (>85%), TRC
Código de producto. 30376302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376302 10 mg
30372743 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30376302 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45025610MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 397864-40-3
Fórmula molecular C26H28F2O6S
Peso molecular (g/mol) 506.56
Sinónimo (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-Difluoro-17-((furan-2-carbonyl)oxy)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthrene-17-carbothioic S-Acid
Nombre IUPAC (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-17-(furan-2-carboniloxi)-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantoreno-17-carbotioico S-ácido
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-6,9-Difluoro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carbothioic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H28F2O6S/c1-13-9-15-16-11-18(27)17-10-14(29)6-7-23(17,2)25(16,28)20(30)12-24(15,3)26(13,22(32)35)34-21(31)19-5-4-8-33-19/h4-8,10,13,15-16,18,20,30H,9,11-12H2,1-3H3,(H,32,35)/t13-,15+,16+,18+,20+,23+,24+,25+,26+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.1575