Learn More
(6Alfa,11Beta,16Alfa,17Alfa)-6,9-Difluoro-11-hidroxi-16-metil-espiro[androsta-1,4-dieno-17,5'-[1,3]oxatiolano]-2', 3,4'-trione, TRC
Código de producto. 17984555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17984555 500 mg 500 miligramos
17974255 50 mg 50 miligramos
17963785 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17984555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD446130500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 219719-95-6
Fórmula molecular C22 H24 F2 O5 S
Peso molecular (g/mol) 438.48
Sinónimo Spiro[androsta-1,4-diene-17,5'-[1,3]oxathiolane]-2',3,4'-trione, 6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-, (6α,11β,16α,17α)-, 6α,9α-Difluoro-11β-hydroxy-16α-methyl-2',3,4'-trioxo-17α-spiro(androsta-1,4-diene-17,5'-(1,3)oxathiolane)
Nombre IUPAC (5R,6'S,8'S,9'R,10'S,11'S,13'S,14'S,16'R)-6', 9'-difluoro-11'-hidroxi-10', 13',16'-trimetilspiro[1,3-oxatiolano-5,17'-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantoreno]-2,3',4-triona
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@]15OC(=O)SC5=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-spiro[androsta-1,4-diene-17,5'-[1,3]oxathiolane]-2',3,4'-trione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24F2O5S/c1-10-6-12-13-8-15(23)14-7-11(25)4-5-19(14,2)21(13,24)16(26)9-20(12,3)22(10)17(27)30-18(28)29-22/h4-5,7,10,12-13,15-16,26H,6,8-9H2,1-3H3/t10-,12+,13+,15+,16+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.1313
Porcentaje de pureza >95%